주요 문서
ENA394767422
Enamine
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
141-142
Iupac Name
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4/c17-14(18)12-8-4-5-9-13(12)16-15(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,19)(H,17,18)
InChI key
CTJMTYUXEWDGEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102890
Melting Point
141-142
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102890
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)