주요 문서
ENA394766989
Enamine
2-bromo-5-(ethylsulfanyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-5-(ethylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-2-13-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
FGATZJGBGNTJDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129128
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129128
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)