주요 문서
ENA390552768
Enamine
2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
138-139
Iupac Name
2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-13-8-4-5-9-14(13)19-10-11-6-2-3-7-12(11)15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
OOOYVSSZZRPNFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127715
Melting Point
138-139
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127715
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)