Iupac Name
3-(allyloxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-2-6-13-7-4-3-5-10-8(7)9(11)12/h2-5H,1,6H2,(H,11,12)
InChI key
ALLGIKWUFVJOBH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126115
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126115
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: