주요 문서
ENA390347319
Enamine
1,1,1-trifluoro-4-phenylbutan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c11-10(12,13)9(14)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
TVQSAEOXFNDKAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117515
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117515
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)