주요 문서
ENA390346947
Enamine
{octahydropyrido[2,1-c]morpholin-3-yl}methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
octahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazin-3-ylmethylamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-5-9-6-11-4-2-1-3-8(11)7-12-9/h8-9H,1-7,10H2
InChI key
HGHFOXXRWZPFQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120603
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120603
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)