주요 문서
ENA388192097
Enamine
3-fluoro-4-(pyrrolidine-1-carbonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H11ClFNO3S/c12-18(16,17)8-3-4-9(10(13)7-8)11(15)14-5-1-2-6-14/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI key
BZALSABOOSSXPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119113
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119113
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)