주요 문서
ENA387772952
Enamine
(2-amino-4-methylpentyl)(methyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N~1~,4-dimethyl-1,2-pentanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-6(2)4-7(8)5-9-3/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
InChI key
RUXHHYJZWCQYGH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120434
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120434
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)