주요 문서
ENA372574177
Enamine
3-hydrazinylbutanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
99.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-hydrazinobutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H9N3/c1-4(7-6)2-3-5/h4,7H,2,6H2,1H3
InChI key
PSXXNWCPDFFHMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
92
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56337
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56337
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)