주요 문서
ENA372573691
Enamine
methyl 3-(prop-2-enamido)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-(acryloylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-3-6(9)8-5-4-7(10)11-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H,8,9)
InChI key
BLHVTCUBXYZCDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112931
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112931
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)