주요 문서
ENA372573579
Enamine
1-[(3,5-dichloropyridin-2-yl)oxy]-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.57
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-((3,5-dichloropyridin-2-yl)oxy)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12Cl2N2O.ClH/c1-9(2,12)5-14-8-7(11)3-6(10)4-13-8;/h3-4H,5,12H2,1-2H3;1H
InChI key
UPXUJKIPNGGZBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113590
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113590
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)