주요 문서
ENA372573226
Enamine
4-methanesulfonylbutan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H12O3S/c1-9(7,8)5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
YUSVCVRGEYRMCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112519
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112519
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)