주요 문서
ENA372573129
Enamine
methyl N-(2-iodoacetyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl iodoacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C4H6INO3/c1-9-4(8)6-3(7)2-5/h2H2,1H3,(H,6,7,8)
InChI key
SRKXINLFILPTFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112266
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)