주요 문서
ENA371464522
Enamine
2,7-dimethyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,7-dimethyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H13N3O2/c1-9-8-12(15(19)20)16-14-13(10(2)17-18(9)14)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
FAMCLLZNSYFZQT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111077
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111077
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)