주요 문서
ENA371464058
Enamine
1-(5-chloro-2-methoxybenzenesulfonyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.77
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O3S/c1-17-10-3-2-9(12)8-11(10)18(15,16)14-6-4-13-5-7-14/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3
InChI key
AROSEUNOEYMHLM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110645
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110645
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)