주요 문서
ENA371178262
Enamine
2-methoxymorpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
117.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methoxymorpholine
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-7-5-4-6-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
WODGULJMZNRBMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)