주요 문서
ENA371177848
Enamine
6,7-dichloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6,7-dichloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H11Cl2N/c1-6-8-5-10(12)9(11)4-7(8)2-3-13-6/h4-6,13H,2-3H2,1H3
InChI key
NAYNZVRURWKODV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105470
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105470
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)