주요 문서
ENA371177505
Enamine
2-[(5-chloropyridin-2-yl)oxy]ethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.07
MDL number:
Iupac Name
2-[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]ethylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O.ClH/c8-6-1-2-7(10-5-6)11-4-3-9;/h1-2,5H,3-4,9H2;1H
InChI key
UKFVPFHABRGTIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108337
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108337
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)