주요 문서
ENA370563100
Enamine
3-amino-4-(propan-2-yloxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-4-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
YIAGHMRDAHWMKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105082
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105082