주요 문서
ENA369383629
Enamine
2-methoxy-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methoxy(4-nitrophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-9(6-10)7-2-4-8(5-3-7)11(12)13/h2-5,9H,1H3
InChI key
QNSXWUOFERDYRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99891
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99891
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)