주요 문서
ENA369383576
Enamine
4-bromo-2-nitrobenzene-1-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.07
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-nitrobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrNO2S/c7-4-1-2-6(11)5(3-4)8(9)10/h1-3,11H
InChI key
AJQYWSYQGXVQBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99775
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99775
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)