주요 문서
ENA369383476
Enamine
4-(5-bromo-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(5-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H10BrN3/c14-9-3-6-11-12(7-9)17-13(16-11)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7H,15H2,(H,16,17)
InChI key
BEIVSSVOAYGNSA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98871
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98871
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)