주요 문서
ENA369383441
Enamine
methyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-hydroxycyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-12-8(11)9-6-2-4-7(10)5-3-6/h6-7,10H,2-5H2,1H3,(H,9,11)
InChI key
IEHFLEPPWSZXGC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97921
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97921
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)