주요 문서
ENA369383091
Enamine
4-fluoro-3-(methylsulfamoyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.22
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3-[(methylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO4S/c1-10-15(13,14)7-4-5(8(11)12)2-3-6(7)9/h2-4,10H,1H3,(H,11,12)
InChI key
NAUQCMNLXQNWRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102705
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102705
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)