주요 문서
ENA369382815
Enamine
2-chloro-4-methylquinoline-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)13-10(12)9(6)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI key
SRVUMNXHIVGNGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103082
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103082
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)