주요 문서
ENA369382725
Enamine
3,5-bis(propan-2-yl)-4H-1,2,4-triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,5-diisopropyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-5(2)7-9-8(6(3)4)11-10-7/h5-6H,1-4H3,(H,9,10,11)
InChI key
GBXKHQMLNCTDEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
93
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35659
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35659
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)