주요 문서
ENA369382400
Enamine
[1-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.69
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[1-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-6-8(7-10)4-2-1-3-5-8;/h10H,1-7,9H2;1H
InChI key
LCMHDIHWMJFACW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102454
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102454
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)