주요 문서
ENA369382275
Enamine
bis[(6-methylpyridin-2-yl)methyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
47-48
Iupac Name
N,N-bis[(6-methyl-2-pyridinyl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C14H17N3/c1-11-5-3-7-13(16-11)9-15-10-14-8-4-6-12(2)17-14/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3
InChI key
HUMBKTHJRGPSNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102142
Melting Point
47-48
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102142
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)