주요 문서
ENA369382243
Enamine
6-chloro-2-cyclopropylquinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-chloro-2-cyclopropyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(16)17)6-12(15-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2,(H,16,17)
InChI key
NQFVACCQTKXGON-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102073
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102073
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)