주요 문서
ENA369382032
Enamine
3-methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
99-100
Iupac Name
3-methyl-1-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H18N4/c1-8-7-10(11)14(12-8)9-3-5-13(2)6-4-9/h7,9H,3-6,11H2,1-2H3
InChI key
NNBQKNVCHRPVFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101479
Melting Point
99-100
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101479
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)