주요 문서
ENA369381997
Enamine
4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carboximidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N5.ClH/c11-10(12)15-7-5-14(6-8-15)9-3-1-2-4-13-9;/h1-4H,5-8H2,(H3,11,12);1H
InChI key
JGKFPIJCNWEHBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101387
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)