Iupac Name
3-amino-1-(3,5-dimethoxyphenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-16-9-5-8(6-10(7-9)17-2)14-4-3-11(13)12(14)15/h5-7,11H,3-4,13H2,1-2H3
InChI key
DXXWKMVVFMZFLR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98806
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98806
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: