Key Documents
ENA346975080
Enamine
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)pyridine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C13H9BrN2O/c1-9-4-5-12(11(14)7-9)17-13-10(8-15)3-2-6-16-13/h2-7H,1H3
InChI key
OSUWSVFZDVOKPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
SAB4500797SAB4500802SAB5700129
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... AKT1(207)
Gene Information
human ... AKT1(207)
Gene Information
human ... AKT1(207)
Gene Information
human ... AKT1(207)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95763
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95763
시험 성적서(COA)
샘플 COA가 필요하신가요?
이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.