주요 문서
ENA346974780
Enamine
[(thiophen-2-yl)methyl](2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-thienylmethyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F3NS.ClH/c8-7(9,10)5-11-4-6-2-1-3-12-6;/h1-3,11H,4-5H2;1H
InChI key
BAFHZUKGFHQQAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)