주요 문서
ENA346974663
Enamine
4-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(4-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-11(9(16)12-10(17)13-11)7-4-2-6(3-5-7)8(14)15/h2-5H,1H3,(H,14,15)(H2,12,13,16,17)
InChI key
GQOVIFKCRUPMQR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39626
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39626
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)