주요 문서
ENA341296631
Enamine
3-isothiocyanato-2,3-dihydro-1lambda6-thiophene-1,1-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10MG
US$30.70
US$30.70
일반적으로 영업일 2일 이내에 배송됩니다. (미국 이외 국가로의 배송은 1~2주가 더 소요될 수 있습니다.)
크기 선택
보기 변경
10MG
US$30.70
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
US$30.70
일반적으로 영업일 2일 이내에 배송됩니다. (미국 이외 국가로의 배송은 1~2주가 더 소요될 수 있습니다.)
Iupac Name
3-isothiocyanato-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H5NO2S2/c7-10(8)2-1-5(3-10)6-4-9/h1-2,5H,3H2
InChI key
FDGVAEUKGZDPCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93920
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)