주요 문서
ENA341294269
Enamine
(5-cyano-2-fluorophenyl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-cyano-2-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7FN2O2S/c9-8-2-1-6(4-10)3-7(8)5-14(11,12)13/h1-3H,5H2,(H2,11,12,13)
InChI key
AAMQNTXZFWRPCZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89828
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89828
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)