주요 문서
ENA341293451
Enamine
8-(propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
€107.80
1 G
€140.80
2 G
€230.80
5 G
€320.80
10 G
€500.80
20 G
€905.80
25 G
€1,040.80
50 G
€1,850.80
Vendor SKU: 10T-0605-500MG
€107.80
Aldrich 제휴사로부터 21일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
500 MG
€107.80
1 G
€140.80
2 G
€230.80
5 G
€320.80
10 G
€500.80
20 G
€905.80
25 G
€1,040.80
50 G
€1,850.80
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.25
MDL number:
Vendor SKU: 10T-0605-500MG
€107.80
Aldrich 제휴사로부터 21일 내에 출하
Iupac Name
8-isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Inchi Code
1S/C10H17NO/c1-7(2)11-8-3-4-9(11)6-10(12)5-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
AKETXTOLBLTPTP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88983
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88983