주요 문서
ENA341291641
Enamine
2-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]alanine
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O2/c1-5(8(15)16)14-7-3-2-6(4-13-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
URBPETXETAGOGC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)