주요 문서
ENA341291265
Enamine
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-2-9(8-10-5-1)3-6-11-7-4-9/h10H,1-8H2
InChI key
YOKJEAIVPCOLMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86476
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)