주요 문서
ENA336956398
Enamine
1-(2,4-dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2,4-dimethyl-5-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-8(6(2)11)4-9-7(3)10-5/h4H,1-3H3
InChI key
ULFYOIKCNJOCFW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)