주요 문서
ENA336955945
Enamine
N,1-dihydroxynaphthalene-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N,1-dihydroxy-2-naphthamide
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(14)12-15/h1-6,13,15H,(H,12,14)
InChI key
IVIFHBRWCULHPZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84674
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84674
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)