주요 문서
ENA336955704
Enamine
2-chloro-1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.64
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10ClFO/c1-6-3-8(9(13)5-11)4-7(2)10(6)12/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI key
JOYMXRQJCIZXRF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84947
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84947
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)