주요 문서
ENA333559572
Enamine
3-ethoxy-2,2-dimethyl-N-propylcyclobutan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.77
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-ethoxy-2,2-dimethyl-N-propylcyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO.ClH/c1-5-7-12-9-8-10(13-6-2)11(9,3)4;/h9-10,12H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
SDARXVKHUDCDBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83840
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83840
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)