주요 문서
ENA333558403
Enamine
3-amino-4-chloro-N-methyl-N-phenylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-methyl-N-phenylbenzamide
Inchi Code
1S/C14H13ClN2O/c1-17(11-5-3-2-4-6-11)14(18)10-7-8-12(15)13(16)9-10/h2-9H,16H2,1H3
InChI key
AXFQOOCNDMQBEN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82544
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82544
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)