주요 문서
ENA333558264
Enamine
3-methyl-2-[(oxan-4-yl)amino]butanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
237.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylvaline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO3.ClH/c1-7(2)9(10(12)13)11-8-3-5-14-6-4-8;/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13);1H
InChI key
IVNSHVYSZZVVDE-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82654
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)