주요 문서
ENA332673186
Enamine
1-(adamantan-1-yl)butane-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
53-56
Iupac Name
1-(1-adamantyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C14H20O2/c1-9(15)2-13(16)14-6-10-3-11(7-14)5-12(4-10)8-14/h10-12H,2-8H2,1H3
InChI key
WXIPGNOIXHPGGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80500
Melting Point
53-56
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80500
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)