주요 문서
ENA332671920
Enamine
5-methyl-4-(methylsulfanyl)furan-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-methyl-4-(methylsulfanyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(11-2)3-5(10-4)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
RPAKSZZUOAUZRS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76909
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76909
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)