주요 문서
ENA321764797
Enamine
2-(3-methyl-2,4,5-trioxoimidazolidin-1-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
191-193
Iupac Name
(3-methyl-2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O5/c1-7-4(11)5(12)8(6(7)13)2-3(9)10/h2H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
DBEMFGLKJCRBRS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76207
Melting Point
191-193
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76207
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)