문서
ENA321763909
Enamine
N-(1-carbamothioylcyclohexyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.38
MDL number:
Iupac Name
N-[1-(aminocarbothioyl)cyclohexyl]benzamide
Inchi Code
1S/C14H18N2OS/c15-13(18)14(9-5-2-6-10-14)16-12(17)11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2,(H2,15,18)(H,16,17)
InChI key
KBJXQMBFCQNPRO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75870
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75870